Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à disques de filtrage à surface lisse, de grade 4b
Pour les analyses qualitatives et techniques.
Marque:  Sartorius™ FT-3-309-240
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10072331
  • 47.90€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
  • Disques avec orifice central pour les applications techniques
  • En pâte raffinée et linters avec >95 % de cellulose alpha
  • Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %, de grade 100 / N < 0,1 %)
  • Résistants à l’humidité
Spécification
Spécification
Disque
22 μm/s
4 b
0,15 mm
240 mm
Linters de coton et pâte raffinée
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques
Lot de 100
Papier filtre qualitatif
240 mm