Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié à surface lisse, de grade : 3 w
Utilisés à des fins analytiques et techniques
Marque:  Sartorius™ FT-4-308-320
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10002371
  • 68.51€ / 100 pièces
Expédition estimée
21-12-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pour analyses de routine comme la clarification et la détermination des substances
  • En linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α de >95 %
  • Surface lisse
  • Résistants à l’humidité
Spécification
Spécification
100/boîte
Analyse qualitative
3 w
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques
320mm
0,14mm
320mm
Pâte raffinée et linters
Filtre plié
320 mm