Learn More
Invitrogen™ SMS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1Y68)
Code produit 30829370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30829370 100 μL
30826612 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30829370 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA563761
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
SMS Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
Catalyzes the production of spermine from spermidine and decarboxylated S-adenosylmethionine (dcSAM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SMS
Applications Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_1Y68
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 40% glycerol, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression SMS
Numéro d’ordre du gène P52788
Alias de gène AI427066; Gy; gyro; MRSR; SMS; Spermidine aminopropyltransferase; spermine synthase; SpmST; SPMSY; SpS; SRS
Symboles de gène(s) SMS
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human Spermine synthase.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6611
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG