Learn More
SMTNL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16883594 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16883594 20 μL 20µL
16873594 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16883594 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 147821AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Spécification
Antigène SMTNL2
Applications Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression SMTNL2
Numéro d’ordre du gène Q2TAL5, Q8CI12
Alias de gène smoothelin like 2, Smoothelin like protein 2, SMTNL2
Symboles de gène(s) Smtnl2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène SMTNL2 Fusion Protein Ag6395
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 276829, 342527, 679629
Espèces cibles Rat, Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG