Learn More
SN/T 3045-2011 Azo Dyes Mixture 120 300 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Spécification
Spécification
| CAS | 137-17-7, 95-80-7, 95-68-1, 87-62-7, 99-55-8, 91-59-8 |
| Quantité | 1 mL |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvant ou matrice | Acetonitrile |