Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à bouchons à clipser à faible rétention pour microcentrifugeuses
Améliorent la récupération des échantillons sans additifs ou revêtements. Ces tubes permettent une récupération maximum des échantillons en réduisant considérablement la liaison de surface.
Brand: Thermo Scientific™ 3446
35.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Additional Details : Poids : 0.56250kg
Description
Les liquides visqueux et les réactifs coûteux retenus dans un tube pour microcentrifugeuses ont un effet sur la précision et l’exactitude des dosages. Les microtubes à centrifuger à bouchons à clipser à faible rétention pour Thermo Scientific™ améliorent la récupération des échantillons sans additifs ni revêtements. Les tubes à bouchons à clipser à faible rétention de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml permettent une récupération maximum des échantillons en réduisant considérablement la liaison de surface.
- Le bouchon en bec de canard réduit la pression requise pour ouvrir le tube grâce à une plus grande surface de contact tout en garantissant que le bouchon restera fermé pendant la centrifugation
- Les propriétés de faible rétention ne sont pas obtenues par des procédés de revêtement ou d’inclusion dans du plastique, ce qui garantit que les échantillons ne seront pas contaminés par ces additifs
- Les tubes resteront fermés pendant la centrifugation et s’ouvrent pourtant facilement d’une main si nécessaire
- Les tubes sont disponibles en couleur ambrée afin de protéger vos échantillons photosensibles
- Les marques de graduation sur le tube de microcentrifugeuse permettent de référencer efficacement les échantillons
- Une grande variété d’options de conditionnement sont disponibles pour vous aider à mieux contrôler les risques de contamination dans le laboratoire
- Pour répondre aux exigences de stérilité les plus strictes, des tubes stériles à emballage individuel sont disponibles
- Les options de couleur, en plus des coloris ambré et naturel, sont le rouge, le bleu, le vert, le jaune et le violet et un emballage de couleur mixte
- Fabriqués en polypropylène vierge, ces microtubes à centrifuger garantissent l’intégrité des échantillons pendant l’ébullition, la congélation et la centrifugation
- Ce produit stérile est certifié exempt de RNase, DNase, ADN, ATP, biocontamination et endotoxines
- Produit non stérile certifié apyrogène et exempt de RNase, DNase et ADN
Recommandé dans les cas suivants :
Utilisation quotidienne au laboratoire, y compris la centrifugation et le stockage des échantillons à court terme
Specifications
30 k x G | |
Certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN et de pyrogènes | |
0.6 ml | |
Polypropylène | |
Non stérile |
Plat | |
0.6 ml, gradué, non stérile | |
Naturel | |
100 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte | |
Oui |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.