Learn More
Fisherbrand™ Récipients inviolables avec bouchon à clipser sécurisé
Les récipients inviolables avec bouchon à clipser sécurisé Fisherbrand™ sont des récipients en polypropylène à col large qui peuvent être utilisés avec des comprimés et des poudres.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15549114
  • 133.00€ / 360 pièces
En stock
Description
  • Récipients à col large adaptés aux comprimés et à la poudre
  • Les bouchons en PE sont dotés d’une bande détachable pour une confirmation visuelle immédiate de l’intégrité du produit ; les bouchons (P605/10) sont vendus séparément
  • Convient à l’impression sur écran en soie et à l’impression offset à sec avec un maximum de 4 couleurs et une laque transparente
  • Fournis uniquement en quantité standard
Spécification
Spécification
Non
100 mL
Inviolable
54 mm (Haut)
Périmètre : 41 x 68 mm
Polypropylène
Polyéthylène
Blanc
62 mm
360/boîte