Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir en verre sodocalcique
Utilisez l’entonnoir en verre sodocalcique Fisherbrand™ pour verser des liquides pour les applications de laboratoire. L’entonnoir est fabriqué en verre sodocalcique transparent et comporte une tige qui mesure 40 mm.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Verre sodocalcique
- Forme conique
- 1Pack
Spécification
35mm | |
Verre sodocalcique | |
40mm |