Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Microbilles en verre sodocalcique
39.11€ - 52.36€
Spécification
Type | Billes |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10641672
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05124003 |
3mm |
39.11€
1kg |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10191371
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05124002 |
2mm |
39.11€
1kg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10101381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05124005 |
5mm |
50.93€
1kg |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10050191
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05124004 |
4mm |
45.58€
1kg |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10244051
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05124006 |
6mm |
52.36€
1kg |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Billes | |
Verre sodocalcique | |
1/boîte |