Learn More
BRAND™ Boîtes de Petri en verre sodocalcique
Parfaites pour les applications de culture microbienne ou de culture cellulaire, ces boîtes de Petri en verre sodocalcique offrent une excellente qualité de verre et de fabrication.
Marque: BRAND™ 455743
33.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21955" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 10.49000kg
Description
- La boîte et le couvercle sont plats à l’intérieur et l’extérieur
- Absence de bulles et de traces
- Les bords coupés sont polis au feu
- Conviennent à une exposition à des produits chimiques de courte durée
Spécification
Verre sodocalcique | |
Culture cellulaire ou microbienne | |
20 mm | |
100 mm |