Learn More
BRAND™ Boîtes de Petri en verre sodocalcique
Parfaites pour les applications de culture microbienne ou de culture cellulaire, ces boîtes de Petri en verre sodocalcique offrent une excellente qualité de verre et de fabrication.
36.85€ - 72.80€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10624552
|
BRAND™
455742 |
100 mm | 15 mm |
36.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10400873
|
BRAND™
455751 |
150 mm | 25 mm |
72.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10019880
|
BRAND™
455701 |
40 mm | 12 mm |
49.48€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10450293
|
BRAND™
455717 |
60 mm | 15 mm |
48.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10315571
|
BRAND™
455732 |
80 mm | 15 mm |
55.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10039890
|
BRAND™
455743 |
100 mm | 20 mm |
38.03€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La boîte et le couvercle sont plats à l’intérieur et l’extérieur
- Absence de bulles et de traces
- Les bords coupés sont polis au feu
- Conviennent à une exposition à des produits chimiques de courte durée
Spécification
Verre sodocalcique |