Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir à tige courte en verre sodocalcique
En verre sodocalcique. L’entonnoir à tige courte en verre sodocalcique Fisherbrand™ est moins susceptible de s’obstruer lors du passage de substances plus épaisses.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.11520kg
Code produit. 10042222
  • 44.00€ / 10 pièces
En stock
Description
  • En verre sodocalcique.
  • Entonnoir à tige courte
  • Moins susceptible de s’obstruer lors du passage de substances plus épaisses.
Spécification
Spécification
35 mm
Verre sodocalcique
35 mm
7 mm
Idéaux pour les applications de filtrage en laboratoire