Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique
Utilisez les tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique Kimble Chase™ pour analyser le matériel de culture cellulaire qui est essentiel aux diagnostics et à l’expérimentation.
Marque:  DWK Life Sciences A410012000611
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.40000kg
Code produit. 11893360
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Verre sodocalcique
  • Fond rond
  • X250
Spécification
Spécification
12 mm
Tube à essai
Verre sodocalcique
Oui
Fond rond
100 mm
250 boîte