Learn More
Sodium 140/potassium 5 mmol/l, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Description
Étalon, flacon 500mL
• K+/5mmol/l
• Na+/140mmol/l
• Inclus avec certificat NIST
• K+/5mmol/l
• Na+/140mmol/l
• Inclus avec certificat NIST
Spécification
Spécification
| Certificat d’analyse | NIST Certificate |
| Concentration | 5/40m mol/L |
| Quantité | 500 mL |