Learn More
Solution d’acétate de sodium Pharmacopée européenne 0,2 N, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1000mL
Conditionnement:
Bouteille
Réactifs de la pharmacopée sont utilisés dans analyses de pharmacopée et les monographies, produites dans le cadre de qualité ISO 9001 conforme aux BPL, conformément aux spécifications pertinentes de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pour l’eau purifiée. Certaines normes de pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et Guide 43.
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Conditionnement Bouteille
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
Quantité 1000mL
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Afficher plus Afficher moins