Learn More
Acétate de sodium, trihydraté, cristal, multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
Product Code. 15578124 Shop All J.T.Baker Products
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Unit Size:
2.50kg
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15578124
Brand: Avantor J.T.Baker 346101
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate
Note relative au nom Trihydrate
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Poids de la formule 136.08
Qualité Multiofficinal / USP
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.45kg