Learn More
Le trihydrate d’acétate de sodium, extra pur, SLR, Crystal, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit. 10704771 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
5kg
Code produit. 10704771
Marque: Fisher Chemical S/2000/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
C2H9NaO5, numéro CAS-6131-90-4, unii-4550k0sc9b, thomaegelin, plasmafusine, acétate de sodium tn, acétate de sodium usan:jan, tutofusine, acétate de sodium usp:jan, natrium acétate-3-wasser, acide acétique, sel de sodium, trihydraté, acétate de sodium trihydraté, 5 kg, CHEBI:32138, blanc, 136,08 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
Numéro MDL 71557
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Point de fusion 58°C
Couleur Blanc
pH 8 to 9.5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 136.08g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique