Learn More
Amide de sodium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10607101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10607101
Marque: Thermo Scientific Acros 339240250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7782-92-5 | H2NNa | 39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-92-5
Formule moléculaire H2NNa
Poids moléculaire (g/mol) 39
Numéro MDL MFCD00011117
Clé InChI ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium amide, sodamide, sodium amide na nh2, unii-5db3g6px9d, 5db3g6px9d, sodium azanide, sodium amide, 50 wt. % suspension in toluene, sodiumamide, natriumamid, sodioamine
CID PubChem 24533
Nom IUPAC amidure de sodium
SMILES [NH2-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 400.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium amide
Point de fusion 210.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Gris blanc à blanc
Forme physique Poudre, paillettes ou granulés irréguliers
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire NaNH2
Fieser 01,1034; 02,373; 04,439; 05,591; 06,525; 08,446; 15,288
Merck Index 15, 8714
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts violently with water. Other solubilities: decomposes in hot alcohol
Poids de la formule 39
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium amide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.