Learn More
Benzyloxide de sodium, solution 1 M dans l’alcool benzylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10169489 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
Code produit. 10169489
Marque: Thermo Scientific Acros 433551000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 203°C to 205°C
Nom chimique ou matériau Sodium benzyloxide
CAS 20194-18-7, 100-51-6
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide visqueux
Quantité 100 mL
Formule moléculaire C7H7NaO
Formule linéaire C6H5CH2ONa
Point d’éclair 90°C
Synonyme sodium phenylmethanolate, sodium benzyloxide, benzyloxysodium, sodium benzylate, naobn, sodium phenylmethoxide, sodium benzyloxide solution
Clé InChI LFQULJPVXNYWAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium ;phénylméthanolate
Poids moléculaire (g/mol) 130.12
CID PubChem 23676753
Poids de la formule 130.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.10M
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.077
Densité 1.0770g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium benzyloxide, 1M solution in benzyl alchol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.