Learn More
Bicarbonate de sodium, solution tampon de 1M, pH 8,5, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7041829
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
Code produit. 15473179
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60408.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Sodium bicarbonate acts a weak buffer with that makes maintaining a pH range of 7.2 - 7.6. It is also used as a nutrient source. This solution prepared in water is used as injection in Pharmaceutical industry.is used to treat cement contamination ins hore pac drilling slurry and bentonite water based drilling fluids.It is also used as a buffer. Sodium bicarbonate will remove calcium and manganese making hard water soft.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bicarbonate de sodium agit comme un tampon faible permettant le maintien d’une plage de pH comprise entre 7,2 et 7,6. Il est également utilisé comme source de nutriment. Cette solution préparée dans l’eau sert d’injection dans l’industrie pharmaceutique. Elle est utilisée pour traiter la contamination du ciment dans les boues de forage ins hore pac et les fluides de forage à base d’eau de bentonite. Elle est également utilisée comme tampon. Le bicarbonate de sodium élimine le calcium et le manganèse, ce qui adoucit l’eau dure.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des acides puissants, des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate buffer soln.
Concentration Solution de tampon 1M
pH 8.5
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water