Learn More
Bicarbonate de sodium (poudre cristalline/USP/FCC/EP/BP/JP), Fisher Chemical
Code produit. 12668223
Click to view available options
Quantité:
12 kg
Conditionnement:
Seau en PE
Code produit. 12668223
Marque: Fisher Chemical USS63712
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bicarbonate
Point de fusion 270°C
Couleur Blanc
pH 8.3
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 12 kg
Informations sur la solubilité Pass Test
Poids de la formule 84.01
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0% (EP)
Qualité BP/EP/FCC/JP/USP
Identification Pass Test (BP), Pass Test (EP), Pass Test (FCC), Pass Test (JP), Pass Test (USP), Pass Test (USP/FCC/EP/BP/JP)
Perte à la dessiccation 0.25% max. (FCC), 0.25% max. (USP), 0.25% max. (USP, FCC)
Conditionnement Seau en PE
Informations sur la décomposition >50°C