Learn More
Bicarbonate de sodium, poudre, multiofficinal, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit. 15297246 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
2.50kg
Code produit. 15297246
Marque: Avantor J.T.Baker 351005
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bicarbonate
CAS 144-55-8
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire CHNaO3
Numéro MDL MFCD00003528
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Poids de la formule 84.01
Qualité Multiofficinal / USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.20kg