Learn More
Biphényle de sodium, solution de 20 % en poids dans l’éther diéthylique de diéthylèneglycol, proposé sous la forme 20X, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 419423000
251.09 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionSpécification
Sodium biphenyl, 20%w/w solution in diethylene glycol diethyl ether | |
20%w/w Solution in Diethylene Glycol Diethyl Ether | |
C12H10Na | |
MFCD00013182 | |
sodium biphenyl, diphenyl sodium, acmc-1b11a | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2.[Na] | |
177.202 | |
177.2 | |
Réactif | |
300 mL | |
Solution |
Noir sur bleu à vert | |
5137-46-2, 112-36-7 | |
C6H5C6H5·Na | |
1.0030g/mL | |
AEBYJSOWHQYRPK-UHFFFAOYSA-N | |
sodium 1,1'-biphényl | |
53446764 | |
17 to 23% (w/w) (typically), actual strength on certificate of analysis | |
1.003 | |
54°C |
Sécurité et traitement
- Sodium biphenyl, solution in diethylene glycol diethyl ether, 10-23%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.