Learn More
Bismuthate de sodium, réactif ACS, ≥ 80,0 %, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7120768 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15685310
Marque: Honeywell-Fluka 38313925G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12232-99-4
Formule moléculaire BiNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 279.967
Numéro MDL MFCD00003474
Clé InChI PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
CID PubChem 4063671
Nom IUPAC dioxo(oxydo)bismuth de sodium
SMILES [O-][Bi](=O)=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bismuthate
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Formule linéaire NaBiO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 279.97g/mol
Pourcentage de pureté ≥80%
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder