Learn More
Bismuthate de sodium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15109313 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15109313
Marque: Thermo Scientific Acros 448130250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12232-99-4 | BiNaO3 | 279.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12232-99-4
Formule moléculaire BiNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 279.96
Clé InChI PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
CID PubChem 4063671
Nom IUPAC dioxo(oxydo)bismuth de sodium
SMILES [O-][Bi](=O)=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bismuthate
Quantité 25 g
Formule linéaire NaBiO3
Merck Index 15,8721
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water and acids
Poids de la formule 279.96
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium bismuthate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Bismuth sodium oxide