Learn More
Bisulfate de sodium monohydraté, 97 %, extra pur, réactif, cristaux, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15149153 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
Code produit. 15149153
Marque: Thermo Scientific Acros 419430100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10034-88-5 | H3NaO5S | 138.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-88-5
Formule moléculaire H3NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 138.07
Numéro MDL MFCD00149210
Clé InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
CID PubChem 23673662
Nom IUPAC hydrogénosulfate de sodium hydraté
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bisulfate monohydrate
Point de fusion 58.0°C
Note relative au nom 97%
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux adhérents
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire NaHSO4·H2O
Merck Index 15,8722
Informations sur la solubilité Solubility in water: 670g/L. Other solubilities: decomposes by alcohol into sodium sulfate and, h2so4
Poids de la formule 138.08
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Extra pur
Conditionnement Récipient en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium bisulfate monohydrate