Learn More
Bisulfite de sodium, réactif ACS, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-41795 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
5g
Code produit. 10697581
Marque: Thermo Scientific Acros 419440050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 7631-90-5 | NaO3S | 103.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-90-5
Formule moléculaire NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 103.05
Numéro MDL MFCD00003530
Clé InChI DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
CID PubChem 23665763
ChEBI CHEBI:26709
Nom IUPAC hydrosulfite de sodium
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bisulfite
Point de fusion 150.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Formule linéaire NaHSO3
Fieser 01,1047; 11,487; 16,272
Merck Index 15, 8724
Informations sur la solubilité Solubility in water: 300g/L. Other solubilities: soluble in 2 parts boiling water, soluble in about 70 parts alcohol
Poids de la formule 104.06
Pourcentage de pureté ≥58.5% (SO2)
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.48
Densité 1.4800g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium bisulphite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium bisulphite