Learn More
Solution de bisulfite de sodium, purum, ∼ 40 %, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7071808 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Code produit. 15691310
Marque: Honeywell-Fluka 134381L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purum, ∼40 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-90-5
Formule moléculaire NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 103.05
Numéro MDL MFCD00003530
Clé InChI DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
CID PubChem 23665763
ChEBI CHEBI:26709
Nom IUPAC hydrosulfite de sodium
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bisulfite Solution
Quantité 1 L
Formule linéaire NaHSO3
Numéro UN 3082
Poids de la formule 104.06g/mol
Qualité purum
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40%