Learn More
Borohydrure de sodium, solution à 12 % dans 40 % d’hydroxyde de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
250mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 130.0°C to 135.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium borohydride |
| Note relative au nom | 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution |
| CAS | 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5 |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 mL |
| Formule moléculaire | BH4Na |
| Formule linéaire | NaBH4 |
| Numéro MDL | MFCD00003518 |
| Afficher plus |