Learn More
Tétrahydruroborate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379037
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11379037
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038788.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
Sodium borohydride is used as a reagent in the reduction of amino acids and their derivatives. Also used as a catalyst in the ammonia borane dehydrogenation. Sodium borohydride is used as a reducing agent in the synthesis of gold nanoparticles. It is also used for wood pulp and as a blowing agent for plastics. It reduces the aldehyde and keto groups to give the corresponding alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16940-66-2
Formule moléculaire BH4Na
Poids moléculaire (g/mol) 37.83
Numéro MDL MFCD00003518
Clé InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sodium tetrahydridoborate
Nom IUPAC boranucléide de sodium
SMILES [BH4-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Borohydride
Point de fusion 400°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Capsules
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine.
Poids de la formule 37.83
Température d’allumage 220°C (428°F)
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect White caplets
Densité 1.074 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium borohydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium borohydride