Learn More
Caprylate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-192272 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10418302
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1984-06-1 | C8H15NaO2 | 166.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1984-06-1
Formule moléculaire C8H15NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.2
Numéro MDL MFCD00058511
Clé InChI BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium octanoate, sodium caprylate, octanoic acid, sodium salt, sodium n-octanoate, sodium octoate, natrium octanoat, caprylic acid sodium salt, octanoic acid sodium salt, octanoic acid, sodium salt 1:1, unii-9xtm81vk2b
CID PubChem 23664772
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium caprylate
Note relative au nom 98%
Point de fusion >225°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 166.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium caprylate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.