Learn More
Carbonate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046087
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
5000 g
Conditionnement:
2.50kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11317886 500 g 500g
11327886 2500 g 2.50kg
11307886 5000 g 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11317886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13098.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
Le carbonate de sodium est couramment utilisé comme base inorganique et comme composant tampon dans plusieurs transformations organiques synthétiques dans les industries chimiques et les laboratoires de recherche. Souvent utilisé comme électrolyte, le carbonate de sodium agit comme un très bon conducteur dans le processus d‘électrolyse. En plus d‘être utilisé comme réactif de laboratoire chimique / biologique / biotechnologique commun, il est également utilisé comme adoucisseur d‘eau dans la lessive, la transformation de la pâte de bois, les nettoyants et la fabrication du verre. Il peut être utilisé pour la standardisation des acides et les tests qualitatifs des cations. Lors de la teinture avec des colorants réactifs à la fibre, le carbonate de sodium est utilisé pour assurer une bonne liaison chimique du colorant avec les fibres de cellulose.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate de sodium est couramment utilisé comme base inorganique et comme composant tampon dans plusieurs transformations organiques synthétiques dans les industries chimiques et les laboratoires de recherche. Souvent utilisé comme électrolyte, le carbonate de sodium agit comme un très bon conducteur dans le processus d‘électrolyse. En plus d‘être utilisé comme réactif de laboratoire chimique / biologique / biotechnologique commun, il est également utilisé comme adoucisseur d‘eau dans la lessive, la transformation de la pâte de bois, les nettoyants et la fabrication du verre. Il peut être utilisé pour la standardisation des acides et les tests qualitatifs des cations. Lors de la teinture avec des colorants réactifs à la fibre, le carbonate de sodium est utilisé pour assurer une bonne liaison chimique du colorant avec les fibres de cellulose.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l‘alcool aq. Insoluble dans le disulfure de carbone, l‘acétone et les acétates d‘alkyle.
Remarques
m.p. 851° (commence à perdre du CO{2} à 400°) Il est hygroscopique dans la nature et absorbe l‘humidité de l‘air. Lors du chauffage, il commence à perdre du dioxyde de carbone à environ 400°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
pH 11.5
Quantité 500 g
Beilstein 4154566
Merck Index 14,8596
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in aq. alcohol. Insoluble in carbon disulphide,acetone,and alkyl acetates.
Nom IUPAC disodium carbonate
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.535
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.53
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate, 98%, Thermo Scientific
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Disodium carbonate