Learn More
Carbonate de sodium, 99,95 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4509896 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10206410 500 g Flacon en plastique 500g
11934301 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
2 options
Code produit. 10206410
Marque: Thermo Scientific Acros 207765000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nom IUPAC carbonate disodique
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1600.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Point de fusion 851.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95%
Formule linéaire Na2CO3
Fieser 07,332
Merck Index 15,8731
Informations sur la solubilité Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 1% (285°C) max.
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate