Learn More
Carbonate de sodium, anhydre, multiofficinal, N.F., J.T. Baker™
Code produit. 12604735 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Seau en PE
Conditionnement:
2.50kg
Code produit. 12604735
Marque: Avantor J.T.Baker 360605
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Carbonate
Note relative au nom Anhydrous
CAS 497-19-8
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire CNa2O3
Numéro MDL MFCD00003494
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
Poids de la formule 105.99
Qualité Multiofficinal / NF
Conditionnement Seau en PE
Gravité spécifique 1L = 2.53kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium carbonate