Learn More
Carbonate de sodium décahydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468087
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
Code produit. 11468087
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17484.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6132-02-1 | CH20Na2O13 | 286.14 g/mol
Sodium carbonate decahydrate is used as a raw material in various industries like glass, paper making, soap, detergent, textile and leather. It is also used as a food additive. It is also involved as a precipitation agent of carbonate as well as an analytical reagent in laboratories. It plays an important role as strong base and powerful electrolyte. It finds application in metal refining and cement production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate de sodium décahydrate est utilisé comme matière première dans diverses industries comme le verre, la fabrication du papier, le savon, le détergent, le textile et le cuir. Il est également utilisé comme additif alimentaire. Il est également impliqué en tant qu‘agent de précipitation du carbonate ainsi qu‘en tant que réactif analytique dans les laboratoires. Il joue un rôle important en tant que base solide et électrolyte puissant. Il trouve l‘application dans le raffinage de métaux et la production de ciment.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le glycérol. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides forts et l‘aluminium. Maintenir le récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2-1-6132
Formule moléculaire CH20Na2O13
Poids moléculaire (g/mol) 286.14
Numéro MDL MFCD00149178
Clé InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
CID PubChem 151402
Nom IUPAC carbonate de disodium décahydraté
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate decahydrate
Point de fusion 32°C to 34°C
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2CO3·10H2O
Merck Index 14,8596
Informations sur la solubilité Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 286.14 (105.99 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 1.46
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium carbonate decahydrate