Learn More
Carbonate de sodium monohydraté, qualité ACS, 99,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407868
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100g
2kg
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11347948
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036485.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 5968-11-6 | CH2Na2O4 | 124.00 g/mol
It is widely employed as a water softener, an electrolyte, as a good conductor in electrolysis, as a primary standard for acid-base titrations and mostly as a buffer component in applications such as chromatography, capillary electrophoresis and enzyme catalysis. Also used in glass manufacture, detergent manufacture, sodium chemicals, carbonate chemicals manufacture, pulp and paper, brine treatment, flue gas desulfurization, coal treatment and ion exchange resin regeneration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5968-11-6
Formule moléculaire CH2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 124.00
Numéro MDL MFCD00149177
Clé InChI MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
CID PubChem 2735133
Nom IUPAC carbonate disodique hydraté
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate monohydrate
Point de fusion 100°C-H2O
Note relative au nom For analysis ACS
Forme physique Granulaire
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Informations sur la solubilité Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetone,alkyl acetates,benzonitrile and liquid ammonia.
Poids de la formule 124.01 (105.99 Anhydrous)
Qualité Réactif ACS
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.250 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate monohydrate, ACS
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium carbonate monohydrate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado