Learn More
Solution volumétrique analytique (AVL) de chlorure de sodium 0,1 M (0,1 N), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Description
- Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
- Certifié conforme± à une spécification de 0,1%.
- Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d'une burette ou d'un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu'à ce qu'une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points d'extrémité par détection de plusieurs propriétés.
Spécification
Spécification
| Description | Accuracy ± 0.1% |
| Conditionnement | Flacon en PEHD GL45 |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 0.1 M |
| Technique | Titration |
| Quantité | 1 l |