Learn More
Chlorure de sodium, solution normalisée à 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11495030
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 11495030
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035616.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Sodium chloride, 0.1N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Solubilité Miscible with water, alcohol and ammonia
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Quantité 500 mL
Poids de la formule 58.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorure de sodium :0,6 % ; eau :99,4%