Learn More
Chlorure de sodium, 99,0 à 100,5 %, USP/FCC, granulaire, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
4 Ea.
Conditionnement:
2.50kg
Spécification
Spécification
| CAS | 7647-14-5 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 4 Ea. |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 100.5% |
| Formule moléculaire | ClNa |
| Numéro MDL | MFCD00003477 |
| Synonyme | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| Clé InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].[Cl-] |
| Nom IUPAC | chlorure de sodium |
| Afficher plus |