Learn More
Disque optique en cristal de chlorure de sodium, 13 mm x 1 mm, poli des deux côtés, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium chloride crystal optic disc |
| Note relative au nom | 13mm x 1mm, Polished both sides |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 Ea. |
| Odeur | Odorless |