Learn More
Chlorure de sodium, cristal, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Code produit. 15598224 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15598224
Marque: Avantor J.T.Baker 405801
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide.
    Pour les applications de chromatographie liquide et de biologie moléculaire.
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nom IUPAC chlorure de sodium
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chloride
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Poids de la formule 58.44
Qualité Bioréactif ultra-pur
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.16kg