Learn More
Chlorure de sodium, granulaire, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Product Code. 15302338 Shop All J.T.Baker Products
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Unit Size:
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15302338
Brand: Avantor J.T.Baker 362801
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium Chloride
CAS 7647-14-5
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Formule moléculaire ClNa
Numéro MDL MFCD00003477
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Poids de la formule 58.44
Qualité FCC / USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.16kg