Learn More
Chlorure de sodium, MP Biomedicals™
Code produit. 11477872 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 11477872
Marque: MP Biomedicals 0215257590
Couramment utilisé dans les applications biochimiques, y compris comme gradient de densité. Le chlorure de sodium (MP Biomedicals) est largement présent dans la nature et est considéré comme un nutriment essentiel. En quantité excessive, il peut détruire l’équilibre électrolytique et causer la disparition de la plupart des anions
La température d’un mélange sel-glace dont le rapport est d’environ 33 g de chlorure de sodium pour 100 g de glace (à -1°C) baisse jusqu’à -21°C selon la vitesse d’agitation et la taille des morceaux de glace.
Le chlorure de sodium est utilisé dans une grande variété d’applications biochimiques, notamment :
  • Pour les liquides intraveineux (la concentration massique d’une solution saline normale dans l’eau est égale à 0,9 %)
  • En tant que gradient de densité
  • En tant que diluant, pour augmenter la force ionique des tampons ou milieux de culture
  • Dans les procédures d’extraction saline pour l’isolement de l’ADN
  • En concentrations élevées, pour la conservation des aliments (puisque les bactéries ne peuvent pas se multiplier si la concentration saline est élevée)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (357mg/mL at 25°C; 384mg/mL at 100°C), glycerol (100mg/mL); very slightly soluble in ethanol. Solubility in water is decreased by HCl; almost insoluble in concentrated HCl. Aqueous solutions has a neutral pH (6.7 - 7.3).
Nom IUPAC sodium chloride
Poids de la formule 58.44
Qualité ACS