Learn More
Sodium Chloride Solution, Volumetric, 0.5M NaCl (0.5N), Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15656780 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
Code produit. 15656780
Marque: Honeywell-Fluka 713931L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chloride solution
CAS 7647-14-5
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClNa
Formule linéaire NaCl
Numéro MDL MFCD00003477
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC sodium chloride
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Poids de la formule 58.44g/mol
Conditionnement Flacon poly