Learn More
Chlorure de sodium, technique, sel de roche, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
3 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Unit Size:
3kg
Description
3kg, récipient de poudre en plastique
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 1461°C |
| Point de fusion | 801°C |
| CAS | 7647-14-5 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.0 to 8.0 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 3 kg |
| Formule moléculaire | ClNa |
| Numéro MDL | MFCD00003477 |
| Synonyme | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction