Learn More
Citrate de sodium dihydraté (petits granulés sans couleur), Fisher BioReagents
Catalog Number 10787024
23.65 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
6132-04-3, 68-04-2
C6H9Na3O9
294.10
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
71474
CHEBI:32142
trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
6132-04-3, 68-04-2
C6H9Na3O9
294.10
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
71474
CHEBI:32142
trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Citrate de sodium dihydraté (petits granulés sans couleur)
Le citrate de sodium est principalement utilisé pour la préparation de tampons SSC utilisés dans les transferts Southern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium Citrate Dihydrate
Informations sur la décomposition >230°C
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9.5
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 101.0 %
Conditionnement Flacon poly
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 8737
Informations sur la solubilité 0.005% max. Insoluble Matter
Poids de la formule 294.09
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Forme physique Solide