Learn More
Diatrizoate de sodium, MP Biomedicals™
Code produit. 11416302 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11416302
Marque: MP Biomedicals 0210290810
Utilisé comme réactif de gradient de densité dans la séparation des cellules sanguines. Le diatrizoate de sodium de MP Biomedicals est également utilisé comme agent de contraste radiologique. Il provoque une redistribution partielle des protéines membranaires associées à des jonctions étroites en un compartiment cytoplasmique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 737-31-5
Formule moléculaire C11H8I3N2NaO4
Poids moléculaire (g/mol) 635.898
Clé InChI ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
CID PubChem 23672589
ChEBI CHEBI:53692
Nom IUPAC sodium;3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoate
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Spécification
Forme physique Powder
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (350mg/mL).
Poids de la formule 635.9
Pourcentage de pureté >99%