missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diatrizoate de sodium, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
Spécification
Spécification
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 10 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (350mg/mL). |
| Poids de la formule | 635.9 |
| Pourcentage de pureté | >99% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu