Learn More
Dichromate de sodium dihydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317467
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11317467
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012611.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7789-12-0 | Cr2H4Na2O9 | 297.995 g/mol
Sodium dichromate is used as a strong oxidizing agent in organic synthesis. It is used in metal finishing as an aid of corrosion resistance, manufacture of inorganic chromate pigments and in the preparation of colored glass and ceramic glazes. It is used as a mordant for acidic dyes to improve their color-fast properties and as a corrosion inhibitors in undercoats and primers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-12-0
Formule moléculaire Cr2H4Na2O9
Poids moléculaire (g/mol) 297.995
Numéro MDL MFCD00149166
Clé InChI JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
CID PubChem 108005
Nom IUPAC oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome disodique dihydraté
SMILES O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium dichromate dihydrate
Point de fusion 100°C-2H2O
Couleur Rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in waterSoluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 298.00 (261.97 Anhydrous)
Qualité Réactif
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Red crystals
Densité 2.348