Learn More
Hydrogéno-orthophosphate de sodium dihydraté, extra pur, SLR, cristaux, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Spécification
Point de fusion | 60°C |
Couleur | Blanc |
pH | 4.5 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 5 kg |
Poids de la formule | 156.01g/mol |
Conditionnement | Récipient en plastique |